Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med bred mund lavet af Teflon™ FEP med lukning
Artikelnummer. 10120201
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
43 mm
48 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10120201
Brand: Thermo Scientific™ 21000008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør spormetalanalyse og anvendelse af organiske opløsningsmidler med temperatur- og kemikaliebestandighed Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med bred mund lavet af Teflon™ FEP med lukning.
Udfør spormetalanalyse og anvendelse af organiske opløsningsmidler med temperatur- og kemikaliebestandighed Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med bred mund lavet af Teflon™ FEP med lukning. Disse flasker af fluorpolymer kan autoklaveres og kan rengøres grundigt i kogende salpetersyre.
Funktioner:
  • Klar
  • Tåler temperaturer fra -105 °C (-157 °F)
  • Tefzel™ ETFE-hætter medfølger
  • Lækagesikker†
Garanti : 90 dage
Bemærk: Før autoklavering skal gevindet frigøres helt eller lukningen fjernes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 33 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale Teflon FEP
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 260 °C
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 43 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 128 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Højde (engelsk) 5.03 in. (With Closure); 4.86 in. (Without Closure)
Lukningsmateriale Tefzel™ ETFE
Lukkestørrelse 43 mm
Diameter (metrisk) 59 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.