Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med bred mund lavet af Teflon™ FEP med lukning
Artikelnummer. 10058230
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
43 mm
48 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10058230
Brand: Thermo Scientific™ 21000016
Udfør spormetalanalyse og anvendelse af organiske opløsningsmidler med temperatur- og kemikaliebestandighed Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med bred mund lavet af Teflon™ FEP med lukning.
Udfør spormetalanalyse og anvendelse af organiske opløsningsmidler med temperatur- og kemikaliebestandighed Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasker med bred mund lavet af Teflon™ FEP med lukning. Disse flasker af fluorpolymer kan autoklaveres og kan rengøres grundigt i kogende salpetersyre.
Features:
  • Clear
  • Withstand temperatures from -105°C (-157°F)
  • Tefzel™ ETFE caps included
  • Leakproof†
Warranty: 90 days
Note: Before autoclaving, completely disengage threads or remove closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Translucent
Diameter (metrisk) Indvendig hals 38 mm
Til brug med (applikation) Storage, Transportation ​
Materiale Teflon FEP
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metrisk) -100°C to 260°C
Lukningsfarve Natural, translucent
Halsfinish 48 mm
Certificeringer/compliance CCD 077, SW-CDC-001501, EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide
Form Round
Højde (metrisk) 165 mm
Produkttype Wide Mouth Bottle
Højde (engelsk) 6.49 in.
Lukningsmateriale Tefzel™ ETFE
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 71 mm
Lukketype Screw Cap
Gennem lukkedispenseringen No
Autoklaverbar Autoclavable
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.