Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterdiske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10596922
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Materiale:
Celluloseacetat
Cellulosenitrat
Glasfiber
Nylon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 10596922
Brand: Thermo Scientific™ DS02815000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør partikel- og mikrobiel analyse med disse filtermembraner. Fås i forskellige former til vandkvalitetsarbejde, kold sterilisering eller prøveoprydning.
Stol på Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterskiver til at imødekomme en bred vifte af laboratoriefiltreringsbehov. Brugt sammen med enten engangs- eller genanvendelige hardware- og filterholdere, giver filterdiske dig fleksibilitet og valgmuligheder, så de passer til mange applikationer. Sterile filterskiver fås i materialer lige fra nylon, cellulosenitrat, celluloseacetat og glasfibermembraner.
  • Sterile membranskiver er optimeret til mikrobiel QA/QC-testning og har de højeste genvindingsrater
  • Hvide og sorte membraner for nem synlighed af kolonier
  • Gridded membraner er trykt med ikke-giftig blæk for nem opregning af kolonier
Certificeringer
Opfylder EPA og APHA standarder for vandkvalitetsarbejde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Forfilter
Materiale Glasfiber
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 100
Diameter (metrisk) 50 mm