Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterdiske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10525981
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Materiale:
Celluloseacetat
Cellulosenitrat
Glasfiber
Nylon
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) Materiale Farve Pakningsstørrelse
10525981 0,2μ m 47 mm Nylon Hvid Pakke med 100
10254161 0,2μ m 47 mm Celluloseacetat Hvid Pakke med 100
10460913 0,45 μm 47 mm Celluloseacetat Hvid Pakke med 100
10112211 0,45 μm 47 mm Cellulosenitrat Hvid Pakke med 100
10254211 - 90 mm Glasfiber - Pakke med 100
10596922 - 50 mm Glasfiber - Pakke med 100
10244211 - 75 mm Glasfiber - Pakke med 100
10147451 0,45 μm 47 mm Nylon Hvid Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10525981 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS02154020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1768.72 DKK
    1589.24 DKK / Pakke med 100
    Spare 179.48 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør partikel- og mikrobiel analyse med disse filtermembraner. Fås i forskellige former til vandkvalitetsarbejde, kold sterilisering eller prøveoprydning.
Stol på Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterskiver til at imødekomme en bred vifte af laboratoriefiltreringsbehov. Brugt sammen med enten engangs- eller genanvendelige hardware- og filterholdere, giver filterdiske dig fleksibilitet og valgmuligheder, så de passer til mange applikationer. Sterile filterskiver fås i materialer lige fra nylon, cellulosenitrat, celluloseacetat og glasfibermembraner.
  • Sterile membranskiver er optimeret til mikrobiel QA/QC-testning og har de højeste genvindingsrater
  • Hvide og sorte membraner for nem synlighed af kolonier
  • Gridded membraner er trykt med ikke-giftig blæk for nem opregning af kolonier
Certificeringer
Opfylder EPA og APHA standarder for vandkvalitetsarbejde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Filtertype Membran filter
Materiale Nylon
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 100
Diameter (metrisk) 47 mm