Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterdiske
Artikelnummer. 10460913
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Materiale:
Celluloseacetat
Cellulosenitrat
Glasfiber
Nylon
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) Materiale Farve unitSize
10460913 0,45 μm 47 mm Celluloseacetat Hvid Pakke med 100
10254161 0,2μ m 47 mm Celluloseacetat Hvid Pakke med 100
10112211 0,45 μm 47 mm Cellulosenitrat Hvid Pakke med 100
10254211 - 90 mm Glasfiber - Pakke med 100
10596922 - 50 mm Glasfiber - Pakke med 100
10244211 - 75 mm Glasfiber - Pakke med 100
10525981 0,2μ m 47 mm Nylon Hvid Pakke med 100
10147451 0,45 μm 47 mm Nylon Hvid Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10460913 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS02104045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør partikel- og mikrobiel analyse med disse filtermembraner. Fås i forskellige former til vandkvalitetsarbejde, kold sterilisering eller prøveoprydning.
Stol på Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterskiver til at imødekomme en bred vifte af laboratoriefiltreringsbehov. Brugt sammen med enten engangs- eller genanvendelige hardware- og filterholdere, giver filterdiske dig fleksibilitet og valgmuligheder, så de passer til mange applikationer. Sterile filterskiver fås i materialer lige fra nylon, cellulosenitrat, celluloseacetat og glasfibermembraner.
  • Sterile membranskiver er optimeret til mikrobiel QA/QC-testning og har de højeste genvindingsrater
  • Hvide og sorte membraner for nem synlighed af kolonier
  • Gridded membraner er trykt med ikke-giftig blæk for nem opregning af kolonier
Certificeringer
Opfylder EPA og APHA standarder for vandkvalitetsarbejde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Filtertype Membran filter
Materiale Celluloseacetat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 100
Diameter (metrisk) 47 mm