Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterdiske
Beskrivelse
Stol på Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterskiver til at imødekomme en bred vifte af laboratoriefiltreringsbehov. Brugt sammen med enten engangs- eller genanvendelige hardware- og filterholdere, giver filterdiske dig fleksibilitet og valgmuligheder, så de passer til mange applikationer. Sterile filterskiver fås i materialer lige fra nylon, cellulosenitrat, celluloseacetat og glasfibermembraner.
- Sterile membranskiver er optimeret til mikrobiel QA/QC-testning og har de højeste genvindingsrater
- Hvide og sorte membraner for nem synlighed af kolonier
- Gridded membraner er trykt med ikke-giftig blæk for nem opregning af kolonier
Certificeringer
Opfylder EPA og APHA standarder for vandkvalitetsarbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Membran filter |
| Materiale | Nylon |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |