Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterdiske
Artikelnummer. 10112211
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Materiale:
Celluloseacetat
Cellulosenitrat
Glasfiber
Nylon
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) Materiale Farve Pakningsstørrelse
10112211 0,45 μm 47 mm Cellulosenitrat Hvid Pakke med 100
10254161 0,2μ m 47 mm Celluloseacetat Hvid Pakke med 100
10460913 0,45 μm 47 mm Celluloseacetat Hvid Pakke med 100
10254211 - 90 mm Glasfiber - Pakke med 100
10596922 - 50 mm Glasfiber - Pakke med 100
10244211 - 75 mm Glasfiber - Pakke med 100
10525981 0,2μ m 47 mm Nylon Hvid Pakke med 100
10147451 0,45 μm 47 mm Nylon Hvid Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10112211 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS02054045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00 DKK
    758.70 DKK / Pakke med 100
    Spare 156.30 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Udfør partikel- og mikrobiel analyse med disse filtermembraner. Fås i forskellige former til vandkvalitetsarbejde, kold sterilisering eller prøveoprydning.
Stol på Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- og forfilterskiver til at imødekomme en bred vifte af laboratoriefiltreringsbehov. Brugt sammen med enten engangs- eller genanvendelige hardware- og filterholdere, giver filterdiske dig fleksibilitet og valgmuligheder, så de passer til mange applikationer. Sterile filterskiver fås i materialer lige fra nylon, cellulosenitrat, celluloseacetat og glasfibermembraner.
  • Sterile membranskiver er optimeret til mikrobiel QA/QC-testning og har de højeste genvindingsrater
  • Hvide og sorte membraner for nem synlighed af kolonier
  • Gridded membraner er trykt med ikke-giftig blæk for nem opregning af kolonier
Certificeringer
Opfylder EPA og APHA standarder for vandkvalitetsarbejde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Filtertype Membran filter
Materiale Cellulosenitrat
Porestørrelse 0,45 μm
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm