Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vask flasker lavet med Teflon™ fluorpolymer
Description
Sørg for kontamineringsfri dispensation Thermo Scientific™ Nalgene™ Vask flasker lavet med Teflon™ fluorpolymer, anvendelig til sporelementarbejde og andre applikationer med høj renhed. Disse phthalat-fri flasker tilbyder fremragende kemisk resistens og er støbt udelukkende af fluorpolymer. Designet til at dispensere gennem toppen med en lukning og stilk støbt i ét stykke for pålidelig service. Den præcisionsstøbte spids giver en lige, jævn strøm og ultimativ kontrol uden forstøvning.
- With Tefzel™ ETFE screw closure/stem and draw tube
- Demonstrates excellent chemical resistance to nearly any chemical in your lab including solvents—won't become brittle or crack
- Inert fluoropolymer construction is low in extractables and low binding—useful for trace element work
- Tip can be cut back to provide increased flow
- Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
- Autoclavable/Leakproof†/Transparent
Specifications
Specifications
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | FEP |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Form | Cylindrisk |
| Højde (metrisk) | 257 mm |
| Show More |
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.