Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vask flasker lavet med Teflon™ fluorpolymer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10548701
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
24 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10548701 250 mL 24 mm Hver
10508131 125 mL 24 mm Hver
10170551 500 mL 38-430 mm Hver
15951491 1000 mL 38-430 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10548701 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24030250
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for kontamineringsfri dispensering med disse kemikalieresistente vaskeflasker lavet med Teflon™ fluorpolymer.
Sørg for kontamineringsfri dispensation Thermo Scientific™ Nalgene™ Vask flasker lavet med Teflon™ fluorpolymer, anvendelig til sporelementarbejde og andre applikationer med høj renhed. Disse phthalat-fri flasker tilbyder fremragende kemisk resistens og er støbt udelukkende af fluorpolymer. Designet til at dispensere gennem toppen med en lukning og stilk støbt i ét stykke for pålidelig service. Den præcisionsstøbte spids giver en lige, jævn strøm og ultimativ kontrol uden forstøvning.
  • With Tefzel™ ETFE screw closure/stem and draw tube
  • Demonstrates excellent chemical resistance to nearly any chemical in your lab including solvents—won't become brittle or crack
  • Inert fluoropolymer construction is low in extractables and low binding—useful for trace element work
  • Tip can be cut back to provide increased flow
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
  • Autoclavable/Leakproof†/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale FEP
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 178 mm
Produkttype Vaskeflaske
Højde (engelsk) 7 tommer
Lukningsmateriale ETFE
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 60.2 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.