Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vask flasker lavet med Teflon™ fluorpolymer
Artikelnummer. 10170551
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
24 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10170551 500 mL 38-430 mm Hver
10508131 125 mL 24 mm Hver
10548701 250 mL 24 mm Hver
15951491 1000 mL 38-430 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10170551 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24030500
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Sørg for kontamineringsfri dispensering med disse kemikalieresistente vaskeflasker lavet med Teflon™ fluorpolymer.
Sørg for kontamineringsfri dispensation Thermo Scientific™ Nalgene™ Vask flasker lavet med Teflon™ fluorpolymer, anvendelig til sporelementarbejde og andre applikationer med høj renhed. Disse phthalat-fri flasker tilbyder fremragende kemisk resistens og er støbt udelukkende af fluorpolymer. Designet til at dispensere gennem toppen med en lukning og stilk støbt i ét stykke for pålidelig service. Den præcisionsstøbte spids giver en lige, jævn strøm og ultimativ kontrol uden forstøvning.
  • Med Tefzel™ ETFE skruelukning/stang og trækrør
  • Viser fremragende kemisk modstandsdygtighed over for næsten alle kemikalier i dit laboratorium, inklusive opløsningsmidler, —som ikke bliver sprøde eller revner
  • Inert fluorpolymerkonstruktion er lav i ekstraktible stoffer og lav binding—, hvilket er nyttigt til sporstofarbejde
  • Spidsen kan skæres tilbage for at give øget flow
  • Tæt pasform af trækrør og lukning forhindrer adskillelse ved klem af flasken
  • Autoklavérbar/Lækagesikker†/Gennemsigtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Materiale FEP
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 224 mm
Højde (engelsk) 8,8 tommer
Lukningsmateriale ETFE
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 72.9 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Cylindrisk
Produkttype Vaskeflaske
Vis mere Vis mindre
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.