Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Overfladebeskyttere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521507
Længde (engelsk):
18 tommer
100 fod
150 fod
300 fod
Oversigt:
Måtte
Rul i dispenserpakke
Rulle
Pakningsstørrelse:
2 ruller
4 ruller
91m
Hver
Pakke med 350
Artikelnummer. 10294361
Brand: Thermo Scientific™ 6205000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Absorber hurtigt spild, og dæmp brudbart laboratorieudstyr med disse overfladebeskyttere. Brug som bænkbeskytter, hyldebeklædning eller skabsforing for at beskytte mod de hårdeste kemikalier.
Absorber hurtigt spild og dæmp brudbart laboratorieudstyr med Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Overfladebeskyttere. Hver overfladebeskytter er sammensat af tusindvis af Thermo Scientific™ Tørstig Cells™ for øget ydeevne. Polyethylen-bagsiden beskytter bordpladen mod de hårdeste kemikalier. Bruges som bænkbeskytter, hyldebeklædning, skabsforing eller til at tørre isolerede spild op.
  • Polstret overflade minimerer brud på glaslabware, når det tabes eller væltes
  • Skridsikker polyethylen bagside modstår barske kemikalier og beskytter din bordplade mod spild og korrosion
  • Flad overflade med lav luv giver stabilitet til glasvarer, der sandsynligvis tipper
  • Versi-Dry absorberer hurtigt op til 750 ml/m 2 spild med sine tusindvis af tørstige celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskytter
Materiale Polyethylen
Absorberingsevne 750 ml/m 2
Længde (engelsk) 300 fod
Længde (metrisk) 91 m
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 51 cm
Oversigt Rul i dispenserpakke
nr. pr. sag 1 rulle
nr. pr. pakke 1 rulle
Mængde 1 Pk.
Varebeskrivelse Versi-Dry Standard Absorbans Dispenser Rulle 20 in. x 300 ft.; 1 rulle x 300 fod.