Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Overfladebeskyttere
Beskrivelse
Absorber hurtigt spild og dæmp brudbart laboratorieudstyr med Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Overfladebeskyttere. Hver overfladebeskytter er sammensat af tusindvis af Thermo Scientific™ Tørstig Cells™ for øget ydeevne. Polyethylen-bagsiden beskytter bordpladen mod de hårdeste kemikalier. Bruges som bænkbeskytter, hyldebeklædning, skabsforing eller til at tørre isolerede spild op.
- Polstret overflade minimerer brud på glaslabware, når det tabes eller væltes
- Skridsikker polyethylen bagside modstår barske kemikalier og beskytter din bordplade mod spild og korrosion
- Flad overflade med lav luv giver stabilitet til glasvarer, der sandsynligvis tipper
- Versi-Dry absorberer hurtigt op til 750 ml/m 2 spild med sine tusindvis af tørstige celler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overfladebeskytter |
| Materiale | Polyethylen |
| Absorberingsevne | 750 ml/m 2 |
| Længde (engelsk) | 150 fod |
| Længde (metrisk) | 46 m |
| Bredde (engelsk) | 20 tommer |
| Bredde (metrisk) | 51 cm |
| Dimensioner (L x B) | 20 tommer x 150 fod |
| Oversigt | Rulle |
| Mængde | 2 kast |