Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Overfladebeskyttere
Artikelnummer. 10074350
Skift visning
Længde (engelsk):
18 tommer
100 fod
150 fod
300 fod
Oversigt:
Måtte
Rul i dispenserpakke
Rulle
Pakningsstørrelse:
2 ruller
4 ruller
91m
Hver
Pakke med 350
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Oversigt Pakningsstørrelse
10074350 18 tommer Måtte Pakke med 350
10294361 300 fod Rul i dispenserpakke Hver
10080851 300 fod Rulle 2 ruller
10186280 150 fod Rulle 91m
10596561 100 fod Rul i dispenserpakke 4 ruller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10074350 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6208000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 DKK
    2066.60 DKK / Pakke med 350
    Spare 228.40 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Absorber hurtigt spild, og dæmp brudbart laboratorieudstyr med disse overfladebeskyttere. Brug som bænkbeskytter, hyldebeklædning eller skabsforing for at beskytte mod de hårdeste kemikalier.
Absorber hurtigt spild og dæmp brudbart laboratorieudstyr med Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Overfladebeskyttere. Hver overfladebeskytter er sammensat af tusindvis af Thermo Scientific™ Tørstig Cells™ for øget ydeevne. Polyethylen-bagsiden beskytter bordpladen mod de hårdeste kemikalier. Bruges som bænkbeskytter, hyldebeklædning, skabsforing eller til at tørre isolerede spild op.
  • Polstret overflade minimerer brud på glaslabware, når det tabes eller væltes
  • Skridsikker polyethylen bagside modstår barske kemikalier og beskytter din bordplade mod spild og korrosion
  • Flad overflade med lav luv giver stabilitet til glasvarer, der sandsynligvis tipper
  • Versi-Dry absorberer hurtigt op til 750 ml/m 2 spild med sine tusindvis af tørstige celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskytter
Materiale Polyethylen
Absorberingsevne 750 ml/m 2
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 46 cm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 51 cm
Dimensioner (L x B) 18 x 20 tommer
Oversigt Måtte
Mængde 350 Pk.