Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilerede HDPE-lukker til sterile Erlenmeyer-kolber til engangsbrug
Artikelnummer. p-4524981
Til brug med (udstyr):
125, 250 ml kolber
500, 1000, 2000 ml kolber
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10133532
Brand: Thermo Scientific™ 41140038
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for en steril gasudveksling for shaker og suspensionscellekultur ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilerede HDPE-lukker til sterile Erlenmeyer-kolber til engangsbrug.
Sørg for en steril gasudveksling for shaker og suspensionscellekultur ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilerede HDPE-lukker til sterile Erlenmeyer-kolber til engangsbrug.
  • Blå højdensitetspolyethylen med hydrofob 0,2 m μPTFE-membran
  • Luftskifte uden afskruning af lukning
  • Membran varmesvejset på plads for effektiv tætning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Materiale HDPE
Til brug med (udstyr) 125, 250 ml kolber
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.