Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilerede HDPE-lukker til sterile Erlenmeyer-kolber til engangsbrug
Beskrivelse
Sørg for en steril gasudveksling for shaker og suspensionscellekultur ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilerede HDPE-lukker til sterile Erlenmeyer-kolber til engangsbrug.
- Blå højdensitetspolyethylen med hydrofob 0,2 m μPTFE-membran
- Luftskifte uden afskruning af lukning
- Membran varmesvejset på plads for effektiv tætning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | HDPE |
| Til brug med (udstyr) | 500, 1000, 2000 ml kolber |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Udluftet |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.