Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hurtige afbrydere med ventil modhager
Artikelnummer. 10248930
Skift visning
Til brug med:
1/4 tomme (6,4 mm) indvendig diameter
3/8 tommer (9,5 mm) indvendig diameter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
10248930 3/8 tommer (9,5 mm) indvendig diameter Pakke med 2
11764733 1/4 tomme (6,4 mm) indvendig diameter Pakke med 12
10668101 1/4 tomme (6,4 mm) indvendig diameter Pakke med 2
11774733 3/8 tommer (9,5 mm) indvendig diameter Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10248930 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 61770375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    585.69 DKK / Pakke med 2
    Spare 64.31 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Oprethold integriteten af dine overførselsvæsker ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Hurtige afbrydere med ventil modhager.
Oprethold integriteten af dine overførselsvæsker ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Hurtige afbrydere med ventil modhager. Den modhagebeslag i hver ende og den indvendige ventil i midten, som tætner, når beslagene fjernes, er ideelle til brug ved udvikling af interne væskeoverførselssystemer.
  • Fluid flow stops when fitting halves are separated
  • Designed for one-handed quick disconnect with flexible tubing
  • Provides a leakproof† connection between two tubes, but may require clamps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Barbed, Valve Quick-Disconnect
Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Polypropylen
Samlet længde (engelsk) 3.09 in.
Samlet længde (metrisk) 78.5 mm
Til brug med 3/8 tommer (9,5 mm) indvendig diameter
Emballagemængde 2/Pk., 12/Cs.
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 2 psig
Produkttype Valved Barbed Quick Disconnect
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.