Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuum plader
Artikelnummer. 11309774
Skift visning
Type:
Udskiftning af vakuumplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11309774 Udskiftning af vakuumplade Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11309774 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53060130
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftningsplade til vakuumkamre med Nalgene Vakuumkamre (5305-serien), Nalgene Erstatningsklokkeglas (DS5320-serien) eller med glasklokkeglas op til 12,5 tommer. (31,75 cm) i diameter. Pladen er støbt af hvid polycarbonat, med neopren pakninger.
  • Til brug i vakuumsystemer med kamre D1415-2 og D1415-4 eller med glaskrukker op til 12,5 tommer. (31,75 cm) i diameter
  • Leveres med 20,3 cm OD x2,4 mm tyk neopren pakning med centerhul
  • Hvid polycarbonat
  • Med HDPE-slangeadapter placeret ved fælgen, der passer 0,25 tommer. (0,63 cm) ID-slange
  • Må ikke autoklaveres
Ordreinfo
Dimensioner: 13,5 tommer. OD x 1,06 in. tyk (34,3 x 2,7 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Nalgene krukker DS5320
Inkluderer Neoprenpakninger (8, 11, 12,88 tommer)
Materiale (plade) Polypropylen
Udvendig diameter (engelsk) plade 13,5''
Udvendig diameter (metrisk) plade 34.3 cm
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 27 mm
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 13,5''
Diameter (metrisk) 343 mm
Type Udskiftning af vakuumplade