Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Gummiprop, til vakuummanifold
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12085097
Skift visning
Stopper nummer:
8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Stopper nummer unitSize
12085097 8 Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 12085097 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS03960080
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskift dele og tilbehør på Nalgene™ Vakuummanifold med Nalgene Vakuummanifold tilbehør.
Designet til brug i en bred vifte af applikationer, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtreringshardware og tilbehør kan bruges sammen med vores forskellige linjer af filtreringsenheder.
  • Kompatibel med Nalgene Vakuummanifold (kat.nr. DS0345-0001)
  • Gummiprop, nummer 8
  • 5/8 tommer hul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) hul 15.875 mm
Til brug med (udstyr) Nalgene Vakuummanifold (kat. nr. DS0345-0001)
Materiale Gummi
Produkttype Gummiprop
Stopper nummer 8