Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521503
Kapacitet (metrisk):
4.7 L
8.3 L
18.9 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Udsæt ikke krukken for delvist halogenerede kulbrinter eller deres dampe. Undgå direkte eksponering af alle kemikalier til polycarbonatpladen. Må ikke autoklaveres, når det bruges til vakuumservice. Brug ikke polycarbonatbeholderen (5305-0609) med organiske opløsningsmidler, syrer eller baser.
Artikelnummer. 10201451
Brand: Thermo Scientific™ 53050609
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udsæt ikke krukken for delvist halogenerede kulbrinter eller deres dampe. Undgå direkte eksponering af alle kemikalier til polycarbonatpladen. Må ikke autoklaveres, når det bruges til vakuumservice. Brug ikke polycarbonatbeholderen (5305-0609) med organiske opløsningsmidler, syrer eller baser.
Eliminer risikoen for implosion eller splintring ved fuldt vakuum med disse vakuumkamre. Vakuumkamrene er nyttige som et kontrolleret miljø til afgasningsoperationer og frysetørring, og de fås med gennemsigtig PC eller ravfarvet PEI-klokke.
Eliminer risikoen for implosion eller splintring ved fuldt vakuum med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuum kamre. Vakuumkamrene er nyttige som et kontrolleret miljø til afgasningsoperationer og frysetørring, og de fås med gennemsigtig PC eller ravfarvet PEI-klokke.
Funktioner:
  • Nyttigt som et kontrolleret miljøkammer til afgasningsoperationer og frysetørring
  • Fås som polycarbonat eller polyetherimid med hvid polypropylen eller polycarbonatplade
  • Klarhed
Inkluderer:
  • Gennemsigtig PC eller Amber PEI klokke
  • Paket hvid polycarbonat vakuumplade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Nalgene™ Vakuum kamre
Inkluderer Transparent PC bell jar; Gasketed white polycarbonate vacuum plate
Materiale (plade) Polypropylen
nr. pr. sag 2
nr. pr. pakke 1
Udvendig diameter (metrisk) pakning 178 mm
Udvendig diameter (metrisk) plade 211 mm
Kapacitet (engelsk) 1.25 gal.
Kapacitet (metrisk) 4.7 L
Farve Transparent Clear
Diameter (engelsk) 6.63 in.
Diameter (metrisk) 170 mm
Højde (engelsk) 9.38 in.
Højde (metrisk) 237 mm
Materiale Polycarbonat
Type Vakuumkammer