Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammer
Artikelnummer. 10626181
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4.7 L
8.3 L
18.9 L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10626181 8.3 L Hver
10201451 4.7 L Hver
10330861 18.9 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Udsæt ikke krukken for delvist halogenerede kulbrinter eller deres dampe. Undgå direkte eksponering af alle kemikalier til polycarbonatpladen. Må ikke autoklaveres, når det bruges til vakuumservice. Brug ikke polycarbonatbeholderen (5305-0609) med organiske opløsningsmidler, syrer eller baser.
Artikelnummer. 10626181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53050910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3105.00 DKK
    2827.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 277.19 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Udsæt ikke krukken for delvist halogenerede kulbrinter eller deres dampe. Undgå direkte eksponering af alle kemikalier til polycarbonatpladen. Må ikke autoklaveres, når det bruges til vakuumservice. Brug ikke polycarbonatbeholderen (5305-0609) med organiske opløsningsmidler, syrer eller baser.
Eliminer risikoen for implosion eller splintring ved fuldt vakuum med disse vakuumkamre. Vakuumkamrene er nyttige som et kontrolleret miljø til afgasningsoperationer og frysetørring, og de fås med gennemsigtig PC eller ravfarvet PEI-klokke.
Eliminer risikoen for implosion eller splintring ved fuldt vakuum med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuum kamre. Vakuumkamrene er nyttige som et kontrolleret miljø til afgasningsoperationer og frysetørring, og de fås med gennemsigtig PC eller ravfarvet PEI-klokke.
Funktioner:
  • Nyttigt som et kontrolleret miljøkammer til afgasningsoperationer og frysetørring
  • Fås som polycarbonat eller polyetherimid med hvid polypropylen eller polycarbonatplade
  • Klarhed
Inkluderer:
  • Gennemsigtig PC eller Amber PEI klokke
  • Paket hvid polycarbonat vakuumplade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Nalgene™ Vakuum kamre
Inkluderer Amber PEI klokke krukke; Paket hvid polycarbonat vakuumplade
Materiale (plade) Polycarbonat
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Udvendig diameter (metrisk) pakning 321 mm
Udvendig diameter (metrisk) plade 330 mm
Kapacitet (engelsk) 2.625 gal.
Kapacitet (metrisk) 8.3 L
Farve Gennemsigtig rav
Diameter (engelsk) 8,75 tommer.
Diameter (metrisk) 222 mm
Højde (engelsk) 10''
Højde (metrisk) 254 mm
Materiale Polyetherimid
Type Vakuumkammer