Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10330861
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4.7 L
8.3 L
18.9 L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10330861 18.9 L Hver
10201451 4.7 L Hver
10626181 8.3 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Udsæt ikke krukken for delvist halogenerede kulbrinter eller deres dampe. Undgå direkte eksponering af alle kemikalier til polycarbonatpladen. Må ikke autoklaveres, når det bruges til vakuumservice. Brug ikke polycarbonatbeholderen (5305-0609) med organiske opløsningsmidler, syrer eller baser.
Artikelnummer. 10330861 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53051212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4660.00 DKK
    4558.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.47 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udsæt ikke krukken for delvist halogenerede kulbrinter eller deres dampe. Undgå direkte eksponering af alle kemikalier til polycarbonatpladen. Må ikke autoklaveres, når det bruges til vakuumservice. Brug ikke polycarbonatbeholderen (5305-0609) med organiske opløsningsmidler, syrer eller baser.
Eliminer risikoen for implosion eller splintring ved fuldt vakuum med disse vakuumkamre. Vakuumkamrene er nyttige som et kontrolleret miljø til afgasningsoperationer og frysetørring, og de fås med gennemsigtig PC eller ravfarvet PEI-klokke.
Eliminer risikoen for implosion eller splintring ved fuldt vakuum med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuum kamre. Vakuumkamrene er nyttige som et kontrolleret miljø til afgasningsoperationer og frysetørring, og de fås med gennemsigtig PC eller ravfarvet PEI-klokke.
Funktioner:
  • Nyttigt som et kontrolleret miljøkammer til afgasningsoperationer og frysetørring
  • Fås som polycarbonat eller polyetherimid med hvid polypropylen eller polycarbonatplade
  • Klarhed
Inkluderer:
  • Gennemsigtig PC eller Amber PEI klokke
  • Paket hvid polycarbonat vakuumplade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Nalgene™ Vakuum kamre
Inkluderer Amber PEI klokke krukke; Paket hvid polycarbonat vakuumplade
Materiale (plade) Polycarbonat
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Udvendig diameter (metrisk) pakning 321 mm
Udvendig diameter (metrisk) plade 330 mm
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 18.9 L
Farve Gennemsigtig rav
Diameter (engelsk) 12 tommer
Diameter (metrisk) 305 mm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 304 mm
Materiale Polyetherimid
Type Vakuumkammer