Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammer
Artikelnummer. 10201451
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4.7 L
8.3 L
18.9 L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10201451 4.7 L Hver
10626181 8.3 L Hver
10330861 18.9 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Udsæt ikke krukken for delvist halogenerede kulbrinter eller deres dampe. Undgå direkte eksponering af alle kemikalier til polycarbonatpladen. Må ikke autoklaveres, når det bruges til vakuumservice. Brug ikke polycarbonatbeholderen (5305-0609) med organiske opløsningsmidler, syrer eller baser.
Artikelnummer. 10201451 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53050609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 DKK
    1354.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.87 DKK
    9% Slukket
På lager
Udsæt ikke krukken for delvist halogenerede kulbrinter eller deres dampe. Undgå direkte eksponering af alle kemikalier til polycarbonatpladen. Må ikke autoklaveres, når det bruges til vakuumservice. Brug ikke polycarbonatbeholderen (5305-0609) med organiske opløsningsmidler, syrer eller baser.
Eliminer risikoen for implosion eller splintring ved fuldt vakuum med disse vakuumkamre. Vakuumkamrene er nyttige som et kontrolleret miljø til afgasningsoperationer og frysetørring, og de fås med gennemsigtig PC eller ravfarvet PEI-klokke.
Eliminer risikoen for implosion eller splintring ved fuldt vakuum med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuum kamre. Vakuumkamrene er nyttige som et kontrolleret miljø til afgasningsoperationer og frysetørring, og de fås med gennemsigtig PC eller ravfarvet PEI-klokke.
Funktioner:
  • Nyttigt som et kontrolleret miljøkammer til afgasningsoperationer og frysetørring
  • Fås som polycarbonat eller polyetherimid med hvid polypropylen eller polycarbonatplade
  • Klarhed
Inkluderer:
  • Gennemsigtig PC eller Amber PEI klokke
  • Paket hvid polycarbonat vakuumplade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Nalgene™ Vakuum kamre
Inkluderer Gennemsigtig PC-klokkeglas; Vakuumplade med tætning i hvid polycarbonat
Materiale (plade) Polypropylen
nr. pr. sag 2
nr. pr. pakke 1
Udvendig diameter (metrisk) pakning 178 mm
Udvendig diameter (metrisk) plade 211 mm
Kapacitet (engelsk) 1,25 gal.
Kapacitet (metrisk) 4.7 L
Farve Gennemsigtig Clear
Diameter (engelsk) 6,63 tommer
Diameter (metrisk) 170 mm
Højde (engelsk) 9,38 tommer
Højde (metrisk) 237 mm
Materiale Polycarbonat
Type Vakuumkammer