Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hjælpetragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525020
Diameter (metrisk) Øverst:
62 mm
98 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
62 ml
270 ml
1059 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10365701
Brand: Thermo Scientific™ 42560234
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift glaslaboratorietragte med disse værktøjstragte, som er et fremragende brudsikkert alternativ.
Udskift glaslaboratorietragte med Thermo Scientific™ Nalgene™ Hjælpetragte. Disse tragte er kemisk resistente over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og er brudsikre, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • 4256-0234 and 4256-0414 are made from shatter-proof, autoclavable polypropylene.
  • 4256-0638 has a large throat opening for faster transfer of materials and is made from shatter-proof high-density polyethylene (Not autoclavable).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 62 mm
Kapacitet (metrisk) 62 ml
Diameter (metrisk) stilk 14 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 66 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Funnel Utility PP 70mm
Længde (metrisk) stilk 21mm
Mængde 12/Pk.; 288/Cs.