Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hjælpetragte
Artikelnummer. 10709041
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
62 mm
98 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
62 ml
270 ml
1059 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10709041 98 mm 270 ml Pakke med 12
10365701 62 mm 62 ml Pakke med 12
10440723 150 mm 1059 ml Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10709041 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42560414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 DKK
    355.01 DKK / Pakke med 12
    Spare 7.99 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Udskift glaslaboratorietragte med disse værktøjstragte, som er et fremragende brudsikkert alternativ.
Udskift glaslaboratorietragte med Thermo Scientific™ Nalgene™ Hjælpetragte. Disse tragte er kemisk resistente over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og er brudsikre, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • 4256-0234 and 4256-0414 are made from shatter-proof, autoclavable polypropylene.
  • 4256-0638 has a large throat opening for faster transfer of materials and is made from shatter-proof high-density polyethylene (Not autoclavable).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 98 mm
Kapacitet (metrisk) 270 ml
Diameter (metrisk) stilk 18 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 117 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Funnel Utility PP 108mm
Længde (metrisk) stilk 37 mm
Mængde 12/Pk.; 144/Cs.