Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hjælpetragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10440723
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
62 mm
98 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
62 ml
270 ml
1059 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Kapacitet (metrisk) unitSize
10440723 150 mm 1059 ml Pakke med 12
10365701 62 mm 62 ml Pakke med 12
10709041 98 mm 270 ml Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10440723 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42560638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift glaslaboratorietragte med disse værktøjstragte, som er et fremragende brudsikkert alternativ.
Udskift glaslaboratorietragte med Thermo Scientific™ Nalgene™ Hjælpetragte. Disse tragte er kemisk resistente over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og er brudsikre, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • 4256-0234 and 4256-0414 are made from shatter-proof, autoclavable polypropylene.
  • 4256-0638 has a large throat opening for faster transfer of materials and is made from shatter-proof high-density polyethylene (Not autoclavable).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 150 mm
Kapacitet (metrisk) 1059 ml
Diameter (metrisk) stilk 48 mm
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 175 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Funnel Utility HDPE 162mm
Længde (metrisk) stilk 66 mm
Mængde 12/Pk.; 72/Cs.