Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hjælpetragte
Artikelnummer. 10365701
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
62 mm
98 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
62 ml
270 ml
1059 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10365701 62 mm 62 ml Pakke med 12
10709041 98 mm 270 ml Pakke med 12
10440723 150 mm 1059 ml Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10365701 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42560234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 DKK
    289.74 DKK / Pakke med 12
    Spare 33.26 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Udskift glaslaboratorietragte med disse værktøjstragte, som er et fremragende brudsikkert alternativ.
Udskift glaslaboratorietragte med Thermo Scientific™ Nalgene™ Hjælpetragte. Disse tragte er kemisk resistente over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og er brudsikre, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • 4256-0234 og 4256-0414 er lavet af knusbar, autoklaverbar polypropylen.
  • 4256-0638 har en stor halsåbning for hurtigere overførsel af materialer og er lavet af knusningssikker højdensitetspolyethylen (ikke autoklavabel).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 62 mm
Kapacitet (metrisk) 62 ml
Diameter (metrisk) stilk 14 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 66 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Skorstensfunktion PP 70 mm
Længde (metrisk) stilk 21mm
Mængde 12/Pk.; 288/Cs.