Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520844
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10686541
Brand: Thermo Scientific™ 71300010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bær glasvarer, prøver eller værktøj med denne brugsbærer, der har en elastisk konstruktion med indstøbt midterdeler og håndtag.
Medbring glasvarer, prøver eller værktøj med Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers, med elastisk konstruktion med indstøbt centerdeler og håndtag.
  • Valg af polyethylen eller autoklaverbar polypropylen
  • Udvendige mål (L xB xH): 14.875x 9.5x 4,5 tommer. (38x 24x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA Standard 29CFR1910
Produkttype Flaskeholder
Oversigt Utility Carrier
Materiale Polyethylen
Til brug med (applikation) For carrying glassware, samples, tools
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 14.875 x 9.5 x 4.5 in. (38 x 24 x 11cm)
Længde (metrisk) 38 cm
Længde (engelsk) 14.875 in.
Bredde (metrisk) 24 cm
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 11 cm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.