Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers
Beskrivelse
Medbring glasvarer, prøver eller værktøj med Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers, med elastisk konstruktion med indstøbt centerdeler og håndtag.
- Valg af polyethylen eller autoklaverbar polypropylen
- Udvendige mål (L xB xH): 14.875x 9.5x 4,5 tommer. (38x 24x 11 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OSHA Standard 29CFR1910 |
| Oversigt | Utility Carrier |
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med (applikation) | For carrying glassware, samples, tools |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Dimensioner (L x B x H) | 14.875 x 9.5 x 4.5 in. (38 x 24 x 11cm) |
| Længde (metrisk) | 38 cm |
| Længde (engelsk) | 14.875 in. |
| Bredde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Vis mere |