Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers
Artikelnummer. 10606931
Skift visning
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10606931 Polypropylen Hver
10686541 Polyethylen Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606931 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 71340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 DKK
    266.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.90 DKK
    7% Slukket
På lager
Bær glasvarer, prøver eller værktøj med denne brugsbærer, der har en elastisk konstruktion med indstøbt midterdeler og håndtag.
Medbring glasvarer, prøver eller værktøj med Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers, med elastisk konstruktion med indstøbt centerdeler og håndtag.
  • Valg af polyethylen eller autoklaverbar polypropylen
  • Udvendige mål (L xB xH): 14.875x 9.5x 4,5 tommer. (38x 24x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA-standard 29CFR1910
Oversigt Forsyningsbærer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til at bære glasvarer, prøver, værktøj
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 14,875 x 9,5 x 4,5 tommer (38 x 24 x 11 cm)
Længde (metrisk) 38 cm
Længde (engelsk) 14,875 tommer
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Produkttype Flaskeholder
Højde (metrisk) 11 cm
Bredde (metrisk) 24 cm