Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
Artikelnummer. 10778721
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
20 mm rør
25 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Array Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10778721 Blå 3 x 8 30 mm rør Hver
10603161 Rød 6 x 12 13 mm rør -
10149970 Blå 6 x 12 13 mm rør Hver
10180351 Grøn 6 x 12 13 mm rør Hver
10333461 Gul 6 x 12 13 mm rør -
10634481 Orange 6 x 12 13 mm rør Hver
10693151 Hvid 6 x 12 13 mm rør Hver
10435071 Rød 6 x 12 16 mm rør Hver
10098210 Blå 6 x 12 16 mm rør Hver
10495061 Grøn 6 x 12 16 mm rør Hver
10343461 Gul 6 x 12 16 mm rør Hver
10717961 Orange 6 x 12 16 mm rør -
10281761 Hvid 6 x 12 16 mm rør Hver
10519081 Rød 4 x 10 20 mm rør -
10323701 Blå 4 x 10 20 mm rør Hver
10769491 Grøn 4 x 10 20 mm rør Hver
10604101 Gul 4 x 10 20 mm rør Hver
10169970 Orange 4 x 10 20 mm rør Hver
10291761 Hvid 4 x 10 20 mm rør -
10663721 Rød 4 x 10 25 mm rør Hver
10415411 Blå 4 x 10 25 mm rør Hver
10231671 Grøn 4 x 10 25 mm rør Hver
10602401 Gul 4 x 10 25 mm rør Hver
10738151 Orange 4 x 10 25 mm rør Hver
10474101 Hvid 4 x 10 25 mm rør Hver
10241861 Rød 3 x 8 30 mm rør Hver
10602971 Grøn 3 x 8 30 mm rør Hver
10038180 Gul 3 x 8 30 mm rør Hver
10242101 Orange 3 x 8 30 mm rør Hver
10644101 Hvid 3 x 8 30 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 10778721 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59700330
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold sikkert en fuld ladning reagensglas eller centrifugerør til størrelser på 13, 16, 20, 25 og 30 mm i diameter med disse stærke, holdbare stativer.
Hold sikkert en fuld last reagensglas eller centrifugerør til 13, 16, 20, 25 og 30 mm diameter størrelser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer. Disse stativer er støbt i et enkelt stykke for enestående styrke og holdbarhed, og de har ingen belægning, der spåner, skræller eller ruster.
  • En glat finish efterlader færre steder, hvor forureninger kan sætte sig fast; ingen svejsninger der kan knække, ingen skarpe kanter.
  • Endeplader accepterer store etiketter for nem identifikation af prøver.
  • Højere specifik vægt end vand, så det forbliver nedsænket i et vandbad og flyder ikke.
  • Tåler de fleste laboratoriekemikalier og temperaturer op til 121 °C for forskellige laboratorieprocedurer.
  • Fås i seks klare farver for at hjælpe med at holde prøverne organiserede.
  • 15 ml koniske rør passer til 20 mm racks; 50 ml koniske racks passer til 30 mm racks.
  • Ingen samling er nødvendig; stativet er klar til brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Test Tube Rack Unwire™ Blue 30 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (30 mm)
Materiale RESMER
Stillinger 24
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) 30 mm rør
Dimensioner (L x B x H) 11 x 4,25 x 3,62 tommer (28,3 x 10,8 x 9,2 cm)
Længde (metrisk) 28.3 cm
Længde (engelsk) 11''
Bredde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (engelsk) 3,62 tommer
Diameter (metrisk) åbning 30 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 9.2 cm
Array 3 x 8
Bredde (metrisk) 10.8 cm