Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
20 mm rør
25 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hold sikkert en fuld last reagensglas eller centrifugerør til 13, 16, 20, 25 og 30 mm diameter størrelser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer. Disse stativer er støbt i et enkelt stykke for enestående styrke og holdbarhed, og de har ingen belægning, der spåner, skræller eller ruster.
- Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
- Endplates accept large labels for easy identification of samples.
- Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
- Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
- Available in six bright colors to help keep samples organized.
- 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
- No assembly is required; rack is ready to use.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Oversigt | Test Tube Rack Unwire™ Wht 13mm |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (13 mm) |
| Materiale | RESMER |
| Stillinger | 72 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Vis mere |