Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
Beskrivelse
Hold sikkert en fuld last reagensglas eller centrifugerør til 13, 16, 20, 25 og 30 mm diameter størrelser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer. Disse stativer er støbt i et enkelt stykke for enestående styrke og holdbarhed, og de har ingen belægning, der spåner, skræller eller ruster.
- En glat finish efterlader færre steder, hvor forureninger kan sætte sig fast; ingen svejsninger der kan knække, ingen skarpe kanter.
- Endeplader accepterer store etiketter for nem identifikation af prøver.
- Højere specifik vægt end vand, så det forbliver nedsænket i et vandbad og flyder ikke.
- Tåler de fleste laboratoriekemikalier og temperaturer op til 121 °C for forskellige laboratorieprocedurer.
- Fås i seks klare farver for at hjælpe med at holde prøverne organiserede.
- 15 ml koniske rør passer til 20 mm racks; 50 ml koniske racks passer til 30 mm racks.
- Ingen samling er nødvendig; stativet er klar til brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagensglasstativ Unwire™ Wht 30 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (30 mm) |
| Materiale | RESMER |
| Stillinger | 24 |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | 30 mm rør |
| Dimensioner (L x B x H) | 11 x 4,25 x 3,62 tommer (28,3 x 10,8 x 9,2 cm) |
| Længde (metrisk) | 28.3 cm |
| Vis mere |