Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10474101
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
20 mm rør
25 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10474101
Brand: Thermo Scientific™ 59700025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold sikkert en fuld ladning reagensglas eller centrifugerør til størrelser på 13, 16, 20, 25 og 30 mm i diameter med disse stærke, holdbare stativer.
Hold sikkert en fuld last reagensglas eller centrifugerør til 13, 16, 20, 25 og 30 mm diameter størrelser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer. Disse stativer er støbt i et enkelt stykke for enestående styrke og holdbarhed, og de har ingen belægning, der spåner, skræller eller ruster.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels for easy identification of samples.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
  • Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • Available in six bright colors to help keep samples organized.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required; rack is ready to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Oversigt Test Tube Rack Unwire™ Wht 25mm
Array 4 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (25 mm)
Materiale RESMER
Stillinger 40
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) 25 mm rør
Dimensioner (L x B x H) 11.75 x 4.75 x 3.62 in. (30 x 12.1 x 9.2 cm)
Længde (metrisk) 30 cm
Længde (engelsk) 11,75 tommer.
Bredde (metrisk) 12.1 cm
Bredde (engelsk) 4,75 tommer.
Højde (metrisk) 9.2 cm
Højde (engelsk) 3,62 tommer
Diameter (metrisk) åbning 25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm