Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10281761
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
20 mm rør
25 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10281761
Brand: Thermo Scientific™ 59700016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold sikkert en fuld ladning reagensglas eller centrifugerør til størrelser på 13, 16, 20, 25 og 30 mm i diameter med disse stærke, holdbare stativer.
Hold sikkert en fuld last reagensglas eller centrifugerør til 13, 16, 20, 25 og 30 mm diameter størrelser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer. Disse stativer er støbt i et enkelt stykke for enestående styrke og holdbarhed, og de har ingen belægning, der spåner, skræller eller ruster.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels for easy identification of samples.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
  • Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • Available in six bright colors to help keep samples organized.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required; rack is ready to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Oversigt Test Tube Rack Unwire™ Wht 16mm
Array 6 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (16 mm)
Materiale RESMER
Stillinger 72
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) 16 mm rør
Dimensioner (L x B x H) 9.75 x 5 x 2.75 in. (24.9 x 12.7 x 6.7 cm)
Længde (metrisk) 24.9 cm
Længde (engelsk) 9,75 tommer.
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 6.7 cm
Højde (engelsk) 2,75 tommer
Diameter (metrisk) åbning 16 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm