Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10169970
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
20 mm rør
25 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10169970
Brand: Thermo Scientific™ 59700120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold sikkert en fuld ladning reagensglas eller centrifugerør til størrelser på 13, 16, 20, 25 og 30 mm i diameter med disse stærke, holdbare stativer.
Hold sikkert en fuld last reagensglas eller centrifugerør til 13, 16, 20, 25 og 30 mm diameter størrelser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensglasstativer. Disse stativer er støbt i et enkelt stykke for enestående styrke og holdbarhed, og de har ingen belægning, der spåner, skræller eller ruster.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels for easy identification of samples.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
  • Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • Available in six bright colors to help keep samples organized.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required; rack is ready to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Oversigt Test Tube Rack Unwire™ Orange 20mm
Array 4 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Holder Rør (20 mm)
Materiale RESMER
Stillinger 40
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) 20 mm rør
Dimensioner (L x B x H) 9.75 x 4 x 3.25 in. (25 x 10.2 x 8.3 cm)
Længde (metrisk) 25 cm
Længde (engelsk) 9,75 tommer.
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 8.3 cm
Højde (engelsk) 3,25 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm