Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520867
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr) unitSize
10569032 Hvid 13 mm rør Hver
10470051 Hvid 16 mm rør Hver
10136690 Blå 13 mm rør Hver
10116790 Blå 16 mm rør Hver
10461561 Grøn 13 mm rør Hver
10480051 Grøn 16 mm rør Hver
10218590 Rød 13 mm rør Hver
10238830 Rød 16 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10569032 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59760013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold en fuld last af reagensglas eller centrifugerør med disse polypropylen reagensglasstativer, støbt i ét stykke.
Hold en fuld ladning reagensglas eller centrifugerør med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen. Stativerne er støbt i ét stykke for at give ekstra styrke og holdbarhed til anvendelse ved stuetemperatur.
Features:
  • Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
  • Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13, 16, 20, 25 and 30mm sizes or up to 72 smaller diameter tubes
  • Available in four bright colors to help keep samples organized
  • Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Test Tube Rack Unwire™ Wht PP 13mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Rør (13 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 72
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) 13 mm rør
Dimensioner (L x B x H) 7.75 x 4 x 2.25 in. (20 x 10.2 x 5.7 cm)
Længde (metrisk) 20 cm
Længde (engelsk) 7,75 tommer.
Bredde (engelsk) 4 tommer
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 5.7 cm
Array 6 x 12
Bredde (metrisk) 10.2 cm