Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10480051
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Til brug med (udstyr):
13mm Tubes
16mm Tubes
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10480051
Brand: Thermo Scientific™ 59760416
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold en fuld last af reagensglas eller centrifugerør med disse polypropylen reagensglasstativer, støbt i ét stykke.
Hold en fuld ladning reagensglas eller centrifugerør med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen. Stativerne er støbt i ét stykke for at give ekstra styrke og holdbarhed til anvendelse ved stuetemperatur.
Features:
  • Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
  • Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13, 16, 20, 25 and 30mm sizes or up to 72 smaller diameter tubes
  • Available in four bright colors to help keep samples organized
  • Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Oversigt Test Tube Rack Unwire™ Green PP 16mm
Array 6 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Holder Rør (16 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 72
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) 16mm Tubes
Dimensioner (L x B x H) 9.75 x 5 x 2.75 in. (24.9 x 12.7 x 6.7 cm)
Længde (metrisk) 24.9 cm
Længde (engelsk) 9,75 tommer.
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 6.7 cm
Højde (engelsk) 2,75 tommer
Diameter (metrisk) åbning 16 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm