Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen
Product Code. 10461561
Change view
Click to view available options
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
Unit Size:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Til brug med (udstyr) Unit Size
10461561 Grøn 13 mm rør Hver
10569032 Hvid 13 mm rør Hver
10470051 Hvid 16 mm rør Hver
10136690 Blå 13 mm rør Hver
10116790 Blå 16 mm rør Hver
10480051 Grøn 16 mm rør Hver
10218590 Rød 13 mm rør Hver
10238830 Rød 16 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10461561 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 59760413
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
View all promotions
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Hold en fuld last af reagensglas eller centrifugerør med disse polypropylen reagensglasstativer, støbt i ét stykke.
Hold en fuld ladning reagensglas eller centrifugerør med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen. Stativerne er støbt i ét stykke for at give ekstra styrke og holdbarhed til anvendelse ved stuetemperatur.
Funktioner:
  • Højere specifik vægt end vand, så racket forbliver nedsænket i et vandbad
  • Rummer en fuld last af reagensglas eller centrifugerør til 13, 16, 20, 25 og 30 mm størrelser eller op til 72 rør med mindre diameter
  • Fås i fire klare farver for at hjælpe med at holde prøverne organiserede
  • Accepterer store etiketter for nem prøveidentifikation
Bemærk:
Disse stativer er ikke autoklaverbare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Reagensglasstativ Unwire™ Grøn PP 13 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Holder Rør (13 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 72
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) 13 mm rør
Dimensioner (L x B x H) 7,75 x 4 x 2,25 tommer (20 x 10,2 x 5,7 cm)
Længde (metrisk) 20 cm
Længde (engelsk) 7,75 tommer.
Bredde (engelsk) 4 tommer
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 5.7 cm
Array 6 x 12
Bredde (metrisk) 10.2 cm