Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen
Beskrivelse
Hold en fuld ladning reagensglas eller centrifugerør med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen. Stativerne er støbt i ét stykke for at give ekstra styrke og holdbarhed til anvendelse ved stuetemperatur.
Funktioner:
- Højere specifik vægt end vand, så racket forbliver nedsænket i et vandbad
- Rummer en fuld last af reagensglas eller centrifugerør til 13, 16, 20, 25 og 30 mm størrelser eller op til 72 rør med mindre diameter
- Fås i fire klare farver for at hjælpe med at holde prøverne organiserede
- Accepterer store etiketter for nem prøveidentifikation
Bemærk:
Disse stativer er ikke autoklaverbare.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagensglasstativ Unwire™ rød PP 13 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Rød |
| Holder | Rør (13 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 72 |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | 13 mm rør |
| Dimensioner (L x B x H) | 7,75 x 4 x 2,25 tommer (20 x 10,2 x 5,7 cm) |
| Længde (metrisk) | 20 cm |
| Vis mere |