Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hold en fuld ladning reagensglas eller centrifugerør med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagensrørstativ af polypropylen. Stativerne er støbt i ét stykke for at give ekstra styrke og holdbarhed til anvendelse ved stuetemperatur.
Features:
- Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
- Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13, 16, 20, 25 and 30mm sizes or up to 72 smaller diameter tubes
- Available in four bright colors to help keep samples organized
- Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Oversigt | Test Tube Rack Unwire™ Blue PP 13mm |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (13 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 72 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Vis mere |