Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halvstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10719111
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
20 mm rør
25 mm rør
30 mm rør
missing translation for 'unitSize'
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10719111
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 59720320
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Organiser og opbevar prøver med pladseffektive halvstativer, ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere, under laboratorieemhætter og på bænke.
Organiser og opbevar prøver med pladseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks, som har alle funktionerne i fuld størrelse Unwire stativer, men optager halvdelen af pladsen. Disse stativer er ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere, under laboratorieemhætter og på bordplader. Disse stativer passer nemt i is- eller vandbade og flyder ikke. De er støbt i fire lyse farver for at hjælpe med at holde prøverne organiseret.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Reagensglas Halvstativ
Oversigt Test Tube Half-Rack Unwire™ Blue 20mm
Array 4 x 5
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (20 mm)
Materiale RESMER
Stillinger 20
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) 20 mm rør
Dimensioner (L x B x H) 5 x 4.1 x 3.3 in. (12.7 x 10.5 x 8.4 cm)
Længde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 10.5 cm
Bredde (engelsk) 4,1 tommer
Højde (metrisk) 8.4 cm
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt