Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halvstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
Artikelnummer. 10360291
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
20 mm rør
25 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Array Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10360291 Grøn 3 x 3 30 mm rør Hver
10028160 Hvid 4 x 5 20 mm rør Hver
10697901 Hvid 4 x 4 25 mm rør Hver
10627141 Hvid 3 x 3 30 mm rør Hver
10719111 Blå 4 x 5 20 mm rør Hver
10310391 Blå 4 x 4 25 mm rør Hver
10536542 Blå 3 x 3 30 mm rør Hver
10313371 Grøn 6 x 6 13 mm rør Hver
10018100 Grøn 6 x 6 16 mm rør Hver
10737001 Grøn 4 x 5 20 mm rør Hver
10323561 Rød 6 x 6 13 mm rør Hver
10251861 Rød 6 x 6 16 mm rør Hver
10383651 Rød 4 x 5 20 mm rør Hver
10430811 Rød 3 x 3 30 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10360291 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59720430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.23 DKK
    151.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.15 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Organiser og opbevar prøver med pladseffektive halvstativer, ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere, under laboratorieemhætter og på bænke.
Organiser og opbevar prøver med pladseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks, som har alle funktionerne i fuld størrelse Unwire stativer, men optager halvdelen af pladsen. Disse stativer er ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere, under laboratorieemhætter og på bordplader. Disse stativer passer nemt i is- eller vandbade og flyder ikke. De er støbt i fire lyse farver for at hjælpe med at holde prøverne organiseret.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Test Tube Half-Rack Unwire™ Green 30mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Holder Rør (30 mm)
Materiale RESMER
Stillinger 9
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) 30 mm rør
Dimensioner (L x B x H) 4,3 x 4,3 x 3,3 tommer (10,9 x 10,9 x 8,4 cm)
Længde (metrisk) 10.9 cm
Længde (engelsk) 4,3''
Bredde (engelsk) 4,3''
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 30 mm
Produkttype Reagensglas Halvstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 8.4 cm
Array 3 x 3
Bredde (metrisk) 10.9 cm