Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halvstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
Beskrivelse
Organiser og opbevar prøver med pladseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks, som har alle funktionerne i fuld størrelse Unwire stativer, men optager halvdelen af pladsen. Disse stativer er ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere, under laboratorieemhætter og på bordplader. Disse stativer passer nemt i is- eller vandbade og flyder ikke. De er støbt i fire lyse farver for at hjælpe med at holde prøverne organiseret.
- Bygget med Thermo Scientific™ Resmer™ produktionsteknologi.
- Racks kan igen og igen autoklaveres.
- En glat finish efterlader færre steder, hvor forureninger kan sætte sig fast; ingen svejsninger der kan knække, ingen skarpe kanter.
- Endeplader accepterer store etiketter.
- Rack tåler de fleste laboratoriekemikalier og temperaturer op til 121 °C til forskellige laboratorieprocedurer.
- 15 ml koniske rør passer til 20 mm racks; 50 ml koniske racks passer til 30 mm racks.
- Ingen samling er nødvendig.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Test Tube Half-Rack Unwire™ Green 13 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn |
| Holder | Rør (13 mm) |
| Materiale | RESMER |
| Stillinger | 36 |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | 13 mm rør |
| Dimensioner (L x B x H) | 4 x 4 x 2,2 tommer (10,2 x 10,2 x 5,6 cm) |
| Længde (metrisk) | 10.2 cm |
| Vis mere |