Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halvstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
20 mm rør
25 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Organiser og opbevar prøver med pladseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks, som har alle funktionerne i fuld størrelse Unwire stativer, men optager halvdelen af pladsen. Disse stativer er ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere, under laboratorieemhætter og på bordplader. Disse stativer passer nemt i is- eller vandbade og flyder ikke. De er støbt i fire lyse farver for at hjælpe med at holde prøverne organiseret.
- Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
- Racks are repeatedly autoclavable.
- Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
- Endplates accept large labels.
- Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
- 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
- No assembly is required.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensglas Halvstativ |
| Oversigt | Test Tube Half-Rack Unwire™ Blue 25mm |
| Array | 4 x 4 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (25 mm) |
| Materiale | RESMER |
| Stillinger | 16 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Vis mere |