Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halvstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
Beskrivelse
Organiser og opbevar prøver med pladseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks, som har alle funktionerne i fuld størrelse Unwire stativer, men optager halvdelen af pladsen. Disse stativer er ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere, under laboratorieemhætter og på bordplader. Disse stativer passer nemt i is- eller vandbade og flyder ikke. De er støbt i fire lyse farver for at hjælpe med at holde prøverne organiseret.
- Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
- Racks are repeatedly autoclavable.
- Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
- Endplates accept large labels.
- Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
- 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
- No assembly is required.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Test Tube Half-Rack Unwire™ Wht 20mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (20 mm) |
| Materiale | RESMER |
| Stillinger | 20 |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | 20 mm rør |
| Dimensioner (L x B x H) | 5 x 4,1 x 3,3 tommer (12,7 x 10,5 x 8,4 cm) |
| Længde (metrisk) | 12.7 cm |
| Show More |