Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halvstativer: Resmer™ Fremstillingsteknologi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10018100
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Til brug med (udstyr):
13 mm rør
16 mm rør
20 mm rør
25 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10018100
Brand: Thermo Scientific™ 59720416
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Organiser og opbevar prøver med pladseffektive halvstativer, ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere, under laboratorieemhætter og på bænke.
Organiser og opbevar prøver med pladseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks, som har alle funktionerne i fuld størrelse Unwire stativer, men optager halvdelen af pladsen. Disse stativer er ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere, under laboratorieemhætter og på bordplader. Disse stativer passer nemt i is- eller vandbade og flyder ikke. De er støbt i fire lyse farver for at hjælpe med at holde prøverne organiseret.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensglas Halvstativ
Oversigt Test Tube Half-Rack Unwire™ Green 16mm
Array 6 x 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Holder Rør (16 mm)
Materiale RESMER
Stillinger 36
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) 16 mm rør
Dimensioner (L x B x H) 5 x 5 x 2,7 tommer. (12,7 x 12,7 x 6,8 cm)
Længde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 6.8 cm
Højde (engelsk) 2,7 tommer
Diameter (metrisk) åbning 16 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm