Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-reoler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10537541
Farve:
Blå
Hvid
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10537541
Brand: Thermo Scientific™ 59720316
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pladseffektive halvstativer er ideelle til brug i inkubatorer, køleskabe, frysere og under stinkskabe.
Passer nemt i is- eller vandbade uden at flyde.
  • Lavet af slidstærkt ResMere™ ydeevne plastik
  • Tåler de fleste laboratoriekemikalier og temperaturer op til 121 °C (249,8 °F)
  • Gentagne gange autoklaverbar
  • Hvert stativ rummer 36 rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensglas Halvstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (16 mm)
Materiale Plast
Stillinger 36
Dimensioner (L x B x H) 5 x 5 x 2,7 tommer. (12,7 x 12,7 x 6,8 cm)
Længde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 6.8 cm
Højde (engelsk) 2,7 tommer
Diameter (metrisk) åbning 16 mm