Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Gennemskinnelige ravfarvede PETG-serumhætteglas med kontinuerligt gevind: Sterile, krympeindpakkede moduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10039492
Skift visning
Farve:
Rav gennemskinnelig
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10039492 Rav gennemskinnelig Pakke med 1260
1 options
Artikelnummer. 10039492 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6380.00 DKK
    5819.55 DKK / Pakke med 1260
    Spare 560.45 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Beskyt mod lækage, brud og forurening med Nalgene Sterile PETG serumhætteglas. Til brug med forede gennemgående gevindlukninger.
Beskyt mod lækage, brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene Sterile PETG serumhætteglas. Lavet til brug med forede gennemgående trådlukninger.
  • PETG
  • Ikke-cytotoksisk
  • Ikke-pyrogen
  • Gennemskinnelig rav
  • Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril til 10 -6 SAL
  • Lækagesikker† med Nalgene forede gennemgående gevindlukninger (kat. nr. 342158)
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Bestil lukninger separat (kat. nr. 342158).
†Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Serum hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Farve Rav gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale PETG
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 10 mL
nr. pr. sag 1260
nr. pr. pakke 252
Volumen (engelsk) 1/3 oz.
Produktlinje Nalgene
Volumen (metrisk) i alt 10 mL
Lukketype Foret kontinuerligt gevind lukning (sælges separat)
Mængde 1260 Sager, 252 Pk.
Lukkestørrelse 20-415
Til brug med (udstyr) Foret kontinuerlig tråd lukning
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Højde (metrisk) 54 mm
Produkttype Serumindsættelsesampule