Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Gennemskinnelige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker med lukning: Bulk Pack
Artikelnummer. 30117594
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 30117594
Brand: Thermo Scientific™ 3120849125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt lysfølsomme prøver med gennemskinnelige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker, beregnet til opbevaring og forsendelse af lille volumen, lysfølsomme, værdifulde reagenser.
Beskyt lysfølsomme prøver med Thermo Scientific™ Nalgene™ Gennemskinnelige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker med lukning, velegnet til opbevaring og forsendelse af lille volumen, lysfølsomme, værdifulde reagenser. Gennemsigtige flasker giver let modstand med evnen til at se væskeniveauet og er ideelle til testsæt og mange små applikationer.
Funktioner:
  • Ikke-sterile, højdensitets polyethylenflasker
  • Uigennemsigtige, foringsløse polypropylen-lukninger
  • Holdbare, ensartede vægge, der modstår spaltning og punktering
  • Ikke-cytotoksisk
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton; 2.000,- pr sag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,125 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelsk) 0,125 oz.
Farve Gennemskinnelig rav
Oversigt 3,4 ml, 20-415 lukning, bulkpakning
Diameter (metrisk) Indvendig hals 8 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 13-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 41 mm
Produkttype Prøvebeholder
Bredde (engelsk) 0,62 tommer.
Højde (engelsk) 1,58 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 13-415 mm
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.