Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, TPE pakning, lukning, 83B, 2 port, 3/8 tomme
Artikelnummer. 10704053
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10704053 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10704053 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21580022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 DKK
    1887.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 117.38 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Nalgene Heavy-Duty Vakuum Carboys og flasker
Oprethold integriteten af en beholder og dens indhold med Thermo Scientific™ Nalgene™ Hurtig påfyldning/udluftningslukninger. Et praktisk væskeoverførselssystem, denne portede 83B-lukning har en hurtig-frakoblingsfitting med slange til fastgørelse til slange efter eget valg. Fittings har tubulering både i og uden for lukningen, og fatningsfittings i hætten har indvendige ventiler, der forsegler, når en tubulationsfitting fjernes for at bevare beholderforseglingens integritet.
  • Færdiglavet alternativ til besværlige påfyldnings-/dispenseringsløsninger i huset
  • Sikrer beholderintegritet med“ afspærringsventil” stil hurtig-frakobling fittings
  • 83B lukning har indvendige/udvendige beslag med modhager
Bestillingsoplysninger:
  • Tilgængelig i to- eller treports stilarter til 1/4 eller 3/8″ (6,35 eller 9,53 mm) rør en —ideel platform til tilpasning af din Nalgene Flaske eller Carboy
  • Ideel til brug i vakuumsystemer med Nalgene Heavy-Duty Vakuum Carboys og flasker; Kat. Nr. 2226 og 2126 anbefales til i vakuumapplikationer
  • Ideel til brug med Nalgene 180 tungvæggede slanger (kat. nr. 800-0145 eller 8000-0065)
  • Alternative og erstatningsbeslag er tilgængelige for yderligere tilpasningsmuligheder (kat. nr. 2159)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2 port 83B lukning
Diameter (engelsk) Indvendig slange 3/8 tommer
Diameter (metrisk) indvendig slange 9.53 mm
Til brug med (udstyr) Nalgene flasker og carboys med 83B lukninger
Materiale Polypropylen, TPE
nr. pr. sag 1 hv.
Produkttype Lukning
Mængde Hver
Bruges med tungvægge/vakuumslange. Anbefales ikke til vakuumbrug med lettere beholdere. Fitting-to-socket tætninger vil ikke holde vakuum efter flere autoklaveringer.